Learn More
Labconco™ Serumflaschen
Optimal für die langfristige Aufbewahrung von gefriergetrockneten Proben. Labconco Serumflaschen sind speziell für Lyophilisierungsanwendungen konzipiert.
176.00 CHF - 1460.00 CHF
Spezifikation
Color | Klar |
---|---|
Material | Glas |
Esterilidad | Unsteril |
Tipo de producto | Serumflasche |
Produktcode | Marke | Capacidad (métrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Capacidad (métrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15163065
|
Labconco™
7575010 |
2 ml |
176.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15153065
|
Labconco™
7575210 |
3 ml |
203.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11894740
|
Labconco™
7573010 |
5 ml |
231.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15113065
|
Labconco™
7573210 |
10 ml |
252.35 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15123065
|
Labconco™
7573410 |
20 ml |
348.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11804750
|
Labconco™
7573610 |
30 ml |
339.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15133065
|
Labconco™
7573810 |
50 ml |
600.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15143065
|
Labconco™
7574010 |
100 ml |
1335.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15173065
|
Labconco™
7574210 |
125 ml |
1460.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Gleichmäßige, dünnwandige Konstruktion für gleichmäßiges Einfrieren und Trocknen
- Ideale Behälter für den Einsatz im FreeZone Stoppering Tabletttrockner
- Zum Anschluss an Ventilanschlüsse in Trockenkammern und Verteilern
- In Packungen mit 100 Stück
Spezifikation
Klar | |
Glas | |
Unsteril | |
Serumflasche |