Learn More
Labconco™ Serumflaschen
Optimal für die langfristige Aufbewahrung von gefriergetrockneten Proben. Labconco Serumflaschen sind speziell für Lyophilisierungsanwendungen konzipiert.
Marke:  Labconco™ 7573210
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15113065
  • 252.35 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Beschreibung
ulliGleichmäßige, dünnwandige Konstruktion für gleichmäßiges Einfrieren und Trocknen/liliIdeale Behälter für den Einsatz im FreeZone Stoppering Tabletttrockner/liliZum Anschluss an Ventilanschlüsse in Trockenkammern und Verteilern/liliIn Packungen mit 100 Stück/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
Glas
Unsteril
20 mm
Klar
100/Pckg.
Serumflasche