Learn More
Labconco™ Serumflaschen
Optimal für die langfristige Aufbewahrung von gefriergetrockneten Proben. Labconco Serumflaschen sind speziell für Lyophilisierungsanwendungen konzipiert.
Marke: Labconco™ 7573610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ulliGleichmäßige, dünnwandige Konstruktion für gleichmäßiges Einfrieren und Trocknen/liliIdeale Behälter für den Einsatz im FreeZone Stoppering Tabletttrockner/liliZum Anschluss an Ventilanschlüsse in Trockenkammern und Verteilern/liliIn Packungen mit 100 Stück/li/ulSpezifikation
30 ml | |
Glas | |
Unsteril | |
20 mm |
Klar | |
100/Pckg. | |
Serumflasche |