Learn More
Labconco™ Serumflaschen
Optimal für die langfristige Aufbewahrung von gefriergetrockneten Proben. Labconco Serumflaschen sind speziell für Lyophilisierungsanwendungen konzipiert.
Marke:  Labconco™ 7574010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15143065
  • 1335.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Beschreibung
ulliGleichmäßige, dünnwandige Konstruktion für gleichmäßiges Einfrieren und Trocknen/liliIdeale Behälter für den Einsatz im FreeZone Stoppering Tabletttrockner/liliZum Anschluss an Ventilanschlüsse in Trockenkammern und Verteilern/liliIn Packungen mit 100 Stück/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Glas
Unsteril
20 mm
Klar
100/Pckg.
Serumflasche