Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Safranin
Thermo Scientific™ Remel Gram Safranin ist eine Gegenfärbung, die bei Gram-Färbeverfahren verwendet wird.
48.95 CHF - 235.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12623668
|
Thermo Scientific™
R40059 |
5/Pckg. |
207.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11973322
|
Thermo Scientific™
R40079 |
Jeweils |
235.00 CHF
4 Liter |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11923972
|
Thermo Scientific™
R40058 |
Jeweils |
48.95 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel Gram Safranin ist eine Gegenfärbung, die bei Gram-Färbeverfahren verwendet wird.
- Für qualitative Verfahren zur Differenzierung von grampositiven von gramnegativen Mikroorganismen
- Ausgewählte Gramfärbungen verfügen über eine CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Safranin | |
CE-Zeichen |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.