Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Safranin
Click to view available options
Menge:
5/Pckg.
Jeweils
Packungsgröße:
250 Milliliter
4 Liter
5 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel Gram Safranin ist eine Gegenfärbung, die bei Gram-Färbeverfahren verwendet wird.
- Für qualitative Verfahren zur Differenzierung von grampositiven von gramnegativen Mikroorganismen
- Ausgewählte Gramfärbungen verfügen über eine CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
Typ | Safranin |
Menge | Jeweils |
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
Volumen (metrisch) | 250 mL |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.