Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Safranin
Thermo Scientific™ Remel Gram Safranin ist eine Gegenfärbung, die bei Gram-Färbeverfahren verwendet wird.
Marke:  Thermo Scientific™ R40059
200.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12623668
  • 207.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel Gram Safranin ist eine Gegenfärbung, die bei Gram-Färbeverfahren verwendet wird.
  • Für qualitative Verfahren zur Differenzierung von grampositiven von gramnegativen Mikroorganismen
  • Ausgewählte Gramfärbungen verfügen über eine CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Safranin
5/Pckg.
CE-Zeichen
5 x 250 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.