Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Safranin
Thermo Scientific™ Remel Gram Safranin ist eine Gegenfärbung, die bei Gram-Färbeverfahren verwendet wird.
Marke: Thermo Scientific™ R40079
228.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel Gram Safranin ist eine Gegenfärbung, die bei Gram-Färbeverfahren verwendet wird.
- Für qualitative Verfahren zur Differenzierung von grampositiven von gramnegativen Mikroorganismen
- Ausgewählte Gramfärbungen verfügen über eine CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Safranin | |
Jeweils | |
CE-Zeichen | |
3,785 L |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.