Learn More
IKA™ Aufsatzblock mit flachem Boden
Kompatibel mit mehreren IKA Rührern.
82.36 CHF - 101.00 CHF
Spezifikation
Enthält | Quadratischer Träger |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 3,1 in. |
Länge (metrisch) | 79 mm |
Form | Flachboden |
Typ | Aufsatzblock |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15360272
|
IKA™
0025000631 |
40 mL |
86.62 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15390177
|
IKA™
0025000626 |
4 mL |
82.36 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15320187
|
IKA™
0025000628 |
16 mL |
100.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15386833
|
IKA™
0025000627 |
8 mL |
100.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15380187
|
IKA™
0025000629 |
20 mL |
101.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15359420
|
IKA™
0025000630 |
30 mL |
82.36 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Flat bottom wells
- Volume Range: 8 to 40 mL
- Number of Holes Available: 4, 9 or 16
Spezifikation
Quadratischer Träger | |
79 mm | |
Aufsatzblock | |
79 mm |
3,1 in. | |
Flachboden | |
3,1 in. |