Learn More
IKA™ Aufsatzblock mit flachem Boden
Kompatibel mit mehreren IKA Rührern.
Marke:  IKA™ 0025000630
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15359420
  • 82.36 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Wells mit flachem Boden
  • Volumenbereich: 8 bis 40 ml
  • Anzahl der verfügbaren Bohrungen: 4, 9 oder 16
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 mL
28,5 mm
3,1 in.
Flachboden
3,1 in.
1,1 in.
Quadratischer Träger
79 mm
Aufsatzblock
79 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato