Learn More
IKA™ Aufsatzblock mit flachem Boden
Kompatibel mit mehreren IKA Rührern.
Marke: IKA™ 0025000627
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wells mit flachem Boden
- Volumenbereich: 8 bis 40 ml
- Anzahl der verfügbaren Bohrungen: 4, 9 oder 16
Spezifikation
8 mL | |
17,5 mm | |
3,1 in. | |
Flachboden | |
3,1 in. |
0,7 in. | |
Quadratischer Träger | |
79 mm | |
Aufsatzblock | |
79 mm |