Learn More
IKA™ Aufsatzblock mit flachem Boden
Kompatibel mit mehreren IKA Rührern.
Marke:  IKA™ 0025000626
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15390177
  • 82.36 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Wells mit flachem Boden
  • Volumenbereich: 8 bis 40 ml
  • Anzahl der verfügbaren Bohrungen: 4, 9 oder 16
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 mL
15,2 mm
3,1 in.
Flachboden
3,1 in.
0,6 in.
Quadratischer Träger
79 mm
Aufsatzblock
79 mm