Learn More
Zink-Cyclohexanbutyrat-Dihydrat, AAS, Thermo Scientific™
56.05 CHF - 211.43 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 38582-18-2
Summenformel C20H34O4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 403.87
MDL-Nummer MFCD00035537
InChI-Schlüssel KVSXXOUZYJZCPY-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt, zinc cyclohexanebutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt 2:1, zinc bis 4-cyclohexylbutanoate, zinc 4-cyclohexylbutanoate, acmc-1bn8b, bis cyclohexanebutyric acid zinc salt
PubChem CID 170080
IUPAC-Name Zink;-4-cyclohexylbutanoa
SMILES [Zn++].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1.[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11364697
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039734.03
1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11354697
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
039734.06
5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Chemical Identifiers
38582-18-2
403.87
KVSXXOUZYJZCPY-UHFFFAOYSA-L
170080
[Zn++].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1.[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
C20H34O4Zn
MFCD00035537
zinc cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt, zinc cyclohexanebutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt 2:1, zinc bis 4-cyclohexylbutanoate, zinc 4-cyclohexylbutanoate, acmc-1bn8b, bis cyclohexanebutyric acid zinc salt
Zink;-4-cyclohexylbutanoa
Specifications
Zinc cyclohexanebutyrate dihydrate
38582-18-2
C20H34O4Zn
zinc cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt, zinc cyclohexanebutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt 2:1, zinc bis 4-cyclohexylbutanoate, zinc 4-cyclohexylbutanoate, acmc-1bn8b, bis cyclohexanebutyric acid zinc salt
[Zn++].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1.[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
403.87
439.91 (403.87 Anhydrous)
AAS
77°C to 80°C
MFCD00035537
KVSXXOUZYJZCPY-UHFFFAOYSA-L
Zink;-4-cyclohexylbutanoa
170080
Pulver
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 254-017-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen