Learn More
Zink-Cyclohexanbutyrat-Dihydrat, AAS, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc cyclohexanebutyrate dihydrate |
Namenshinweis | AAS |
Schmelzpunkt | 77°C to 80°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 439.91 (403.87 Anhydrous) |
Physikalische Form | Pulver |