Learn More
Zink-Cyclohexanbutyrat-Dihydrat, AAS, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11354697
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38582-18-2
Summenformel C20H34O4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 403.87
MDL-Nummer MFCD00035537
InChI-Schlüssel KVSXXOUZYJZCPY-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt, zinc cyclohexanebutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt 2:1, zinc bis 4-cyclohexylbutanoate, zinc 4-cyclohexylbutanoate, acmc-1bn8b, bis cyclohexanebutyric acid zinc salt
PubChem CID 170080
IUPAC-Name Zink;-4-cyclohexylbutanoa
SMILES [Zn++].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1.[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc cyclohexanebutyrate dihydrate
Namenshinweis AAS
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Menge 5 g
Formelmasse 439.91 (403.87 Anhydrous)
Physikalische Form Pulver