Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlüsse mit PTFE-beschichteten 14B Gummiauskleidungen für E-Z Ex-Traction™ Röhrchen
Auf optimale Produktsicherheit ausgelegt
269.00 CHF - 1170.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | Phenolharz |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Verschlussauskleidung | PTFE/Gummi |
Produktcode | Marke | Halsausführung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Halsausführung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10757443
|
DWK Life Sciences
W240820 |
13-425 | 2 und 4 ml-Fläschchen | 250 Kartons |
299.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10727633
|
DWK Life Sciences
W240821 |
13-425 | 2 und 4 ml-Fläschchen | 1000 Kartons |
1080.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10393363
|
DWK Life Sciences
W240822 |
15-425 | 8 ml-Fläschchen | 250 Kartons |
327.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10140203
|
DWK Life Sciences
W240823 |
15-425 | 8 ml-Fläschchen | 1000 Kartons |
1170.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10303563
|
DWK Life Sciences
W240824 |
22-400 | 0,5 ml-Durchstechflasche | 100 Kartons |
269.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10313563
|
DWK Life Sciences
W240825 |
22-400 | 0,5 ml-Durchstechflasche | 500 Kartons |
1115.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10742973
|
DWK Life Sciences
240418 |
24-400 | 20 ml-Fläschchen | 100 Kartons |
316.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10477403
|
DWK Life Sciences
W240827 |
24-400 | 20 ml-Fläschchen | 500 Kartons |
1155.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Soll ultimative Produktsicherheit gewährleisten
- Autoklavierbar
- Einsatz aus PTFE-beschichtetem Styrol-Butadiengummi
- Hervorragende chemische Beständigkeit
Spezifikation
Schwarz | |
Phenolharz | |
ISO 9001 | |
PTFE/Gummi |