Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlüsse mit PTFE-beschichteten 14B Gummiauskleidungen für E-Z Ex-Traction™ Röhrchen
Auf optimale Produktsicherheit ausgelegt
Marke:  DWK Life Sciences 240418
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10742973
  • 316.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
Soll ultimative Produktsicherheit gewährleisten
  • Autoklavierbar
  • Einsatz aus PTFE-beschichtetem Styrol-Butadiengummi
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
100 Kartons
ISO 9001
PTFE/Gummi
Phenolharz
24-400
20 ml-Fläschchen