Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlüsse mit PTFE-beschichteten 14B Gummiauskleidungen für E-Z Ex-Traction™ Röhrchen
Auf optimale Produktsicherheit ausgelegt
Marke: DWK Life Sciences W240821
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Soll ultimative Produktsicherheit gewährleisten
- Autoklavierbar
- Einsatz aus PTFE-beschichtetem Styrol-Butadiengummi
- Hervorragende chemische Beständigkeit
Spezifikation
Schwarz | |
1000 Kartons | |
ISO 9001 | |
PTFE/Gummi |
Phenolharz | |
13-425 | |
2 und 4 ml-Fläschchen |