Learn More
Ansell™ Versatouch™ Grüne Nitril-Handschuhe der Serie 37-646
Verfügt über die UltraGrip™ Technologie und einen innovativen, erhabenen und rautenförmigen Griff. Grüne Ansell Edmont™ Versatouch™ Nitrilhandschuhe der Serie 37-646 bieten besseren Halt sowie eine verbesserte Fingerfertigkeit und Flexibilität.
38.85 CHF - 41.80 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003 , EN 374:2003 |
---|---|
Farbe | Grün |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Dicke (angloamerikanisch) | 11 mil |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15543695
|
Ansell™
37646100 |
10 |
41.20 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15553695
|
Ansell™
37646110 |
11 |
41.20 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 24-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15563695
|
Ansell™
37646120 |
12 |
41.20 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15573695
|
Ansell™
37646070 |
7 | |||||||
15583695
|
Ansell™
37646080 |
8 |
41.20 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15593695
|
Ansell™
37646090 |
9 | |||||||
Beschreibung
- Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
- 100 % Latexfrei
- Lebensmittelzugelassen
- Hochleistungs-Nitrilverbindung für verbesserte Flexibilität und Fingerfertigkeit, auch in kalten Umgebungen
- Dank des erhöhten rautenförmigen Griffmusters bieten sie eine unübertroffene Griffsicherheit bei nassen und fetthaltigen Bedingungen
- Latexfreie Formulierung: kein Risiko einer Typ-I-Allergie
- Nicht beflockt: verhindert das Risiko einer Kontamination von Lebensmitteln
- Bieten gegenüber Naturkautschuk-Handschuhen überlegene mechanische Eigenschaften
Anwendungen:
- Entbeinen
- Rupfen und Häuten
- Marinieren
- Verpackung von Filets und Hackfleisch
- Primäres Schneiden
- Flachschälen, Schneiden und Hacken
- Dämpfen, Braten und Rösten
- Lagerung von verpacktem Fleisch
Spezifikation
EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003 , EN 374:2003 | |
Ja | |
11 mil | |
Gerade | |
324 mm |
Grün | |
Nitril | |
0,28 mm | |
37-646 |