Learn More
Ansell™ Versatouch™ Grüne Nitril-Handschuhe der Serie 37-646
Verfügt über die UltraGrip™ Technologie und einen innovativen, erhabenen und rautenförmigen Griff. Grüne Ansell Edmont™ Versatouch™ Nitrilhandschuhe der Serie 37-646 bieten besseren Halt sowie eine verbesserte Fingerfertigkeit und Flexibilität.
Marke: Ansell™ 37646070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
- 100 % Latexfrei
- Lebensmittelzugelassen
- Hochleistungs-Nitrilverbindung für verbesserte Flexibilität und Fingerfertigkeit, auch in kalten Umgebungen
- Dank des erhöhten rautenförmigen Griffmusters bieten sie eine unübertroffene Griffsicherheit bei nassen und fetthaltigen Bedingungen
- Latexfreie Formulierung: kein Risiko einer Typ-I-Allergie
- Nicht beflockt: verhindert das Risiko einer Kontamination von Lebensmitteln
- Bieten gegenüber Naturkautschuk-Handschuhen überlegene mechanische Eigenschaften
Anwendungen:
- Entbeinen
- Rupfen und Häuten
- Marinieren
- Verpackung von Filets und Hackfleisch
- Primäres Schneiden
- Flachschälen, Schneiden und Hacken
- Dämpfen, Braten und Rösten
- Lagerung von verpacktem Fleisch
Spezifikation
EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003 , EN 374:2003 | |
Ja | |
7 | |
0,28 mm | |
37-646_7 | |
324 mm |
Grün | |
Nitril | |
11 mil | |
Gerade | |
37-646 |