Learn More
Ansell™ Versatouch™ Grüne Nitril-Handschuhe der Serie 37-646
Verfügt über die UltraGrip™ Technologie und einen innovativen, erhabenen und rautenförmigen Griff. Grüne Ansell Edmont™ Versatouch™ Nitrilhandschuhe der Serie 37-646 bieten besseren Halt sowie eine verbesserte Fingerfertigkeit und Flexibilität.
Marke:  Ansell™ 37646080
28.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15583695
  • 41.20 CHF / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Beschreibung
  • Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
  • 100 % Latexfrei
  • Lebensmittelzugelassen
  • Hochleistungs-Nitrilverbindung für verbesserte Flexibilität und Fingerfertigkeit, auch in kalten Umgebungen
  • Dank des erhöhten rautenförmigen Griffmusters bieten sie eine unübertroffene Griffsicherheit bei nassen und fetthaltigen Bedingungen
  • Latexfreie Formulierung: kein Risiko einer Typ-I-Allergie
  • Nicht beflockt: verhindert das Risiko einer Kontamination von Lebensmitteln
  • Bieten gegenüber Naturkautschuk-Handschuhen überlegene mechanische Eigenschaften
Anwendungen:
  • Entbeinen
  • Rupfen und Häuten
  • Marinieren
  • Verpackung von Filets und Hackfleisch
  • Primäres Schneiden
  • Flachschälen, Schneiden und Hacken
  • Dämpfen, Braten und Rösten
  • Lagerung von verpacktem Fleisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003 , EN 374:2003
Ja
8
0,28 mm
37-646_8
324 mm
Grün
Nitril
11 mil
Gerade
37-646