Learn More
Nitritex™ Profile PLHS Handschuhe
The cost-effective sterile surgical glove. Nitritex™ Profile™ PLHS Latex Glove is an extra-long latex glove with an anatomical shape that provides excellent flexibility and comfort to avoid wearer fatigue.
24.66 CHF - 94.55 CHF
Spezifikation
Material der Rückseite Latex
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Klassifikation Class IIa Medical Device
Stulpenmaterial Latex
Farbe Natural
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12725805
Unterlagen ansehen
Nitritex™
PLHS65
6,5 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12745805
Unterlagen ansehen
Nitritex™
PLHS75
7,5 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12755805
Unterlagen ansehen
Nitritex™
PLHS80
8 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12765805
Unterlagen ansehen
Nitritex™
PLHS85
8,5 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12775805
Unterlagen ansehen
Nitritex™
PLHS90
9 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12715805
Unterlagen ansehen
Nitritex™
PLHS60
6 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12785805
Unterlagen ansehen
Nitritex™
PLHS100
10 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Made of powder-free Class IIa Medical grade latex
  • Measures 300mm/12 in. for more coverage than standard surgical gloves
  • Features a beaded cuff to ensure stability on the arm
  • Provides secure grip with a textured surface
Spezifikation
Spezifikation
Latex
Class IIa Medical Device
Natural
Latex
Surgical Gloves
Rollrand/gerollt
50 Paare
ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Latex
Spezifisch
Puderfrei
Steril
In Box
305 mm