Learn More
Nitritex™ Profile PLHS Handschuhe
The cost-effective sterile surgical glove. Nitritex™ Profile™ PLHS Latex Glove is an extra-long latex glove with an anatomical shape that provides excellent flexibility and comfort to avoid wearer fatigue.
Marke:  Nitritex™ PLHS100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12785805
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Made of powder-free Class IIa Medical grade latex
  • Measures 300mm/12 in. for more coverage than standard surgical gloves
  • Features a beaded cuff to ensure stability on the arm
  • Provides secure grip with a textured surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Latex
Class IIa Medical Device
Natural
Latex
Surgical Gloves
Steril
In Box
305 mm
ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Latex
Spezifisch
Puderfrei
10
Rollrand/gerollt
50 Paare