Learn More
Nitritex™ Profile PLHS Handschuhe
The cost-effective sterile surgical glove. Nitritex™ Profile™ PLHS Latex Glove is an extra-long latex glove with an anatomical shape that provides excellent flexibility and comfort to avoid wearer fatigue.
Marca: Nitritex™ PLHS80
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Made of powder-free Class IIa Medical grade latex
- Measures 300mm/12 in. for more coverage than standard surgical gloves
- Features a beaded cuff to ensure stability on the arm
- Provides secure grip with a textured surface
Especificaciones
Latex | |
Class IIa Medical Device | |
Natural | |
Latex | |
Surgical Gloves | |
Steril | |
In Box | |
305 mm |
ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V | |
Latex | |
Spezifisch | |
Puderfrei | |
8 | |
Rollrand/gerollt | |
50 Paare |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido