Learn More
Kaliumtetracyanonickelat(II) Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 339527-86-5 | C4K2N4Ni | 240.96 g/mol
110.00 CHF - 395.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 339527-86-5 |
---|---|
Summenformel | C4K2N4Ni |
Molekulargewicht (g/mol) | 240.96 |
MDL-Nummer | MFCD00049669 |
InChI-Schlüssel | QOOHKAMDWOKKBR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | potassium tetracyanonickelate ii hydrate, c4n4ni.2k.h2o, dipotassium tetracyanonickelate 2-hydrate |
IUPAC-Name | Nickel(2+) Dikalium tetrakis(iminomethanid) Hydrat |
SMILES | [K+].[K+].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11388218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039434.09 |
10 g |
110.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11378218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039434.18 |
50 g |
395.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
339527-86-5 | |
240.96 | |
QOOHKAMDWOKKBR-UHFFFAOYSA-N | |
Nickel(2+) Dikalium tetrakis(iminomethanid) Hydrat |
C4K2N4Ni | |
MFCD00049669 | |
potassium tetracyanonickelate ii hydrate, c4n4ni.2k.h2o, dipotassium tetracyanonickelate 2-hydrate | |
[K+].[K+].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N |
Spezifikation
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate | |
339527-86-5 | |
C4K2N4Ni | |
UN1588 | |
potassium tetracyanonickelate ii hydrate, c4n4ni.2k.h2o, dipotassium tetracyanonickelate 2-hydrate | |
QOOHKAMDWOKKBR-UHFFFAOYSA-N | |
Nickel(2+) Dikalium tetrakis(iminomethanid) Hydrat | |
240.99 (Anhydrous) |
100°C (in -H2O) | |
Kristallin | |
MFCD00049669 | |
14,7684 | |
Soluble in water | |
[K+].[K+].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N | |
240.96 | |
1.875g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H334-H350-H317
Giftig bei Verschlucken.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann Krebs erzeugen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P260-P262-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P284-P285-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H317-H334-H350i
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 238-082-7
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate