Learn More
Kaliumtetracyanonickelat(II) Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388218
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
CAS: 339527-86-5 | C4K2N4Ni | 240.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 339527-86-5
Summenformel C4K2N4Ni
Molekulargewicht (g/mol) 240.96
MDL-Nummer MFCD00049669
InChI-Schlüssel QOOHKAMDWOKKBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetracyanonickelate ii hydrate, c4n4ni.2k.h2o, dipotassium tetracyanonickelate 2-hydrate
IUPAC-Name Nickel(2+) Dikalium tetrakis(iminomethanid) Hydrat
SMILES [K+].[K+].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Schmelzpunkt 100°C (in -H2O)
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
UN-Nummer UN1588
Merck Index 14,7684
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 240.99 (Anhydrous)
Dichte 1.875g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate