Learn More
Kaliumtetracyanonickelat(II) Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378218
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
CAS: 339527-86-5 | C4K2N4Ni | 240.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 339527-86-5
Summenformel C4K2N4Ni
Molekulargewicht (g/mol) 240.96
MDL-Nummer MFCD00049669
InChI-Schlüssel QOOHKAMDWOKKBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetracyanonickelate ii hydrate, c4n4ni.2k.h2o, dipotassium tetracyanonickelate 2-hydrate
IUPAC-Name Nickel(2+) Dikalium tetrakis(iminomethanid) Hydrat
SMILES [K+].[K+].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Schmelzpunkt 100°C (in -H2O)
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
UN-Nummer UN1588
Merck Index 14,7684
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 240.99 (Anhydrous)
Dichte 1.875g/mL