Learn More
Ndelta-Benzyloxycarbonyl-Nalp-Boc-L-Ornithin, 98 %, Thermo Scientific™
24.05 CHF - 191.91 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 2480-93-5 |
---|---|
Summenformel | C18H26N2O6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 366.414 |
MDL-Nummer | MFCD00038259 |
InChI-Schlüssel | QYYCZJUFHDLLOJ-AWEZNQCLSA-N |
Synonym | boc-orn z-oh, s-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, boc-orn cbz-oh, nalpha-boc-ndelta-cbz-l-ornithine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-ndelta-carbobenzoxy-l-ornithine, 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-5-phenylmethoxycarbonylamino pentanoic acid, 2s-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n'-benzyloxycarbonyl-l-ornithine, n-alpha-boc-n-delta-z-l-ornithine, bocnh-orn z-oh |
PubChem CID | 7269338 |
IUPAC-Name | (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15498808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62268.03 |
1 g | N/A | ||||||
15408818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62268.06 |
5 g | N/A | ||||||
15418818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62268.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
2480-93-5 | |
366.414 | |
QYYCZJUFHDLLOJ-AWEZNQCLSA-N | |
7269338 | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O |
C18H26N2O6 | |
MFCD00038259 | |
boc-orn z-oh, s-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, boc-orn cbz-oh, nalpha-boc-ndelta-cbz-l-ornithine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-ndelta-carbobenzoxy-l-ornithine, 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-5-phenylmethoxycarbonylamino pentanoic acid, 2s-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n'-benzyloxycarbonyl-l-ornithine, n-alpha-boc-n-delta-z-l-ornithine, bocnh-orn z-oh | |
(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure |
Spezifikation
Ndelta-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-ornithine | |
C18H26N2O6 | |
2783761 | |
QYYCZJUFHDLLOJ-AWEZNQCLSA-N | |
(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure | |
7269338 | |
98% |
2480-93-5 | |
MFCD00038259 | |
boc-orn z-oh, s-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, boc-orn cbz-oh, nalpha-boc-ndelta-cbz-l-ornithine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-ndelta-carbobenzoxy-l-ornithine, 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-5-phenylmethoxycarbonylamino pentanoic acid, 2s-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n'-benzyloxycarbonyl-l-ornithine, n-alpha-boc-n-delta-z-l-ornithine, bocnh-orn z-oh | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O | |
366.414 | |
366.41 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen