Learn More
Ndelta-Benzyloxycarbonyl-Nalp-Boc-L-Ornithin, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ndelta-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-ornithine |
Beilstein | 2783761 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 366.41 |
Reinheit (%) | 98% |