Learn More
Ndelta-Benzyloxycarbonyl-Nalp-Boc-L-Ornithin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15408818
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2480-93-5
Summenformel C18H26N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 366.414
MDL-Nummer MFCD00038259
InChI-Schlüssel QYYCZJUFHDLLOJ-AWEZNQCLSA-N
Synonym boc-orn z-oh, s-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, boc-orn cbz-oh, nalpha-boc-ndelta-cbz-l-ornithine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-ndelta-carbobenzoxy-l-ornithine, 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-5-phenylmethoxycarbonylamino pentanoic acid, 2s-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n'-benzyloxycarbonyl-l-ornithine, n-alpha-boc-n-delta-z-l-ornithine, bocnh-orn z-oh
PubChem CID 7269338
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ndelta-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-ornithine
Beilstein 2783761
Menge 5 g
Formelmasse 366.41
Reinheit (%) 98%