Learn More
LOC123688 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | LOC123688 |
---|---|
Konzentration | 0.3 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16864595
|
Proteintech
26070-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16854595
|
Proteintech
26070-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Catalyzes the GTP-dependent phosphorylation of 5- hydroxy-L-lysine.Spezifikation
LOC123688 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
A2RU49, Q5U5V2 | |
123688, 235386 | |
AGPHD1 Fusion Protein Ag23420 | |
Primary | |
-20°C | |
HYKK |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
5-hydroxy-L-lysine kinase, AGPHD1, Hydroxylysine kinase, HYKK | |
Hykk | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |