Learn More
LOC123688 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 26070-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16864595
  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
Catalyzes the GTP-dependent phosphorylation of 5- hydroxy-L-lysine.
Spezifikation
Spezifikation
LOC123688
Polyclonal
Unconjugated
HYKK
5-hydroxy-L-lysine kinase, AGPHD1, Hydroxylysine kinase, HYKK
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
123688, 235386
-20°C
Liquid
Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
A2RU49, Q5U5V2
Hykk
AGPHD1 Fusion Protein Ag23420
20 μL
Primary
Mouse, Human