Learn More
L-Ornithinmethylester Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 40216-82-8 | C6H16Cl2N2O2 | 219.106 g/mol
30.94 CHF - 371.65 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 40216-82-8 |
---|---|
Summenformel | C6H16Cl2N2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 219.106 |
MDL-Nummer | MFCD00190977 |
InChI-Schlüssel | SNFZNVWAQDVFAK-XRIGFGBMSA-N |
PubChem CID | 14273060 |
IUPAC-Name | Methyl (2S)-2,5-diaminopentanoat;dihydrochlorid |
SMILES | COC(=O)C(CCCN)N.Cl.Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15419808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63225.06 |
5 g | N/A | ||||||
15429808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63225.14 |
25 g | N/A | ||||||
15439808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63225.22 |
100 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
40216-82-8 | |
219.106 | |
SNFZNVWAQDVFAK-XRIGFGBMSA-N | |
Methyl (2S)-2,5-diaminopentanoat;dihydrochlorid |
C6H16Cl2N2O2 | |
MFCD00190977 | |
14273060 | |
COC(=O)C(CCCN)N.Cl.Cl |
Spezifikation
L-Ornithine methyl ester dihydrochloride | |
Weiß | |
MFCD00190977 | |
SNFZNVWAQDVFAK-XRIGFGBMSA-N | |
Methyl (2S)-2,5-diaminopentanoat;dihydrochlorid | |
14273060 | |
97% |
40216-82-8 | |
C6H16Cl2N2O2 | |
h-orn-ome.2hcl, l-ornithine methyl ester dihydrochloride, methyl l-ornithine dihydrochloride, s-methyl 2,5-diaminopentanoate dihydrochloride, h-orn-ome?hcl, methyl l-ornithine hcl, h-orn-ome 2hcl, h-orn-ome2hcl, l-ornithine, methyl ester, dihydrochloride, h-orn-ome 2 hcl | |
COC(=O)C(CCCN)N.Cl.Cl | |
219.106 | |
219.11 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 254-841-5
missing translation for 'tsca' : Nein
missing translation for 'storageNote' : 2 bis 8 °C
Recommended Storage : Kühl lagern