Learn More
L-Ornithinmethylester Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Ornithine methyl ester dihydrochloride |
Farbe | Weiß |
Synonym | h-orn-ome.2hcl, l-ornithine methyl ester dihydrochloride, methyl l-ornithine dihydrochloride, s-methyl 2,5-diaminopentanoate dihydrochloride, h-orn-ome?hcl, methyl l-ornithine hcl, h-orn-ome 2hcl, h-orn-ome2hcl, l-ornithine, methyl ester, dihydrochloride, h-orn-ome 2 hcl |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 219.11 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Pulver |