Learn More
L-Ornithinmethylester Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429808
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 40216-82-8 | C6H16Cl2N2O2 | 219.106 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40216-82-8
Summenformel C6H16Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 219.106
MDL-Nummer MFCD00190977
InChI-Schlüssel SNFZNVWAQDVFAK-XRIGFGBMSA-N
PubChem CID 14273060
IUPAC-Name Methyl (2S)-2,5-diaminopentanoat;dihydrochlorid
SMILES COC(=O)C(CCCN)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Ornithine methyl ester dihydrochloride
Farbe Weiß
Synonym h-orn-ome.2hcl, l-ornithine methyl ester dihydrochloride, methyl l-ornithine dihydrochloride, s-methyl 2,5-diaminopentanoate dihydrochloride, h-orn-ome?hcl, methyl l-ornithine hcl, h-orn-ome 2hcl, h-orn-ome2hcl, l-ornithine, methyl ester, dihydrochloride, h-orn-ome 2 hcl
Menge 25 g
Formelmasse 219.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver