missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAK Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 488, Clone: 2C5B9, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

136.48 CHF - 423.57 CHF

Spezifikation

Antigen FAK
Klon 2C5B9
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Konjugat CoraLite 488
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17721289
Unterlagen ansehen
Proteintech
CL488-66258-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
17609866
Unterlagen ansehen
Proteintech
CL488-66258-100UL
100 μL
423.57 CHF
100 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

FAK Monoclonal antibody apecifically detetects FAK antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Spezifikation

Spezifikation

FAK
Immunofluorescence
CoraLite 488
Mouse
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
5747
FAK fusion protein Ag17966
Primary
Store at -20°C. Avoid exposure to light.
2C5B9
Monoclonal
Liquid
Human, Mouse, Rat
BC028733
PTK2
IgG2c
Protein A purification
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt