missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAK Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 488, Clone: 2C5B9, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Proteintech CL488-66258-20UL

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17721289

  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

FAK Monoclonal antibody apecifically detetects FAK antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Spezifikation

Spezifikation

FAK
Monoclonal
1000 ug/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
PTK2
FAK fusion protein Ag17966
20 μL
5747
Store at -20°C. Avoid exposure to light.
IgG2c
Immunofluorescence
2C5B9
CoraLite 488
BC028733
Mouse
Protein A purification
Primary
Human, Mouse, Rat
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt