missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FAK Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 488, Clone: 2C5B9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Proteintech CL488-66258-100UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FAK Monoclonal antibody apecifically detetects FAK antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Immunofluorescence.Spezifikation
FAK | |
Monoclonal | |
1000 μg/mL | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
PTK2 | |
FAK fusion protein Ag17966 | |
100 μL | |
5747 | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. | |
IgG2c |
Immunofluorescence | |
2C5B9 | |
CoraLite 488 | |
BC028733 | |
Mouse | |
Protein A purification | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur