Learn More
Ansell EDGE™ 40-400 Porous Nitrile Coated Medium Duty Cotton Gloves
Porous nitrile coating helps channel oil away from the glove's surface for a firmer grip in slightly oily applications. Glove is designed to mold to the hand for improved movement and dexterity.
114.00 CHF
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
---|---|
Beschichteter Bereich | Handfläche, Finger |
Coating Material | Nitrilschaum |
Farbe | Naturfarben |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12670892
|
Ansell
40400080 |
8 |
114.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12660892
|
Ansell
40400100 |
10 |
114.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Ergonomic, light, flexible, and tough
- Porous nitrile coating helps channel oil away from the glove's surface for a firm grip
- Designed to mold to the hand for improved movement and dexterity
- Ideal for quick and accurate handling
Spezifikation
ANSI 3 | |
Nitrilschaum | |
ANSI A1 | |
Spezifisch | |
Baumwolle | |
Fahrzeuge, Maschinen/Anlagen und Metallverarbeitung | |
40-400 |
Handfläche, Finger | |
Naturfarben | |
Keine Textur | |
Yes | |
Tauchbeschichtete Handschuhe | |
Strick |