Learn More
Ansell EDGE™ 40-400 Porous Nitrile Coated Medium Duty Cotton Gloves
Artikelnummer. 12660892 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
10
Porous nitrile coating helps channel oil away from the glove's surface for a firmer grip in slightly oily applications. Glove is designed to mold to the hand for improved movement and dexterity.
  • Ergonomisch, leicht, flexibel und belastbar
  • Die poröse Nitrilbeschichtung trägt dazu bei, das Öl von der Handschuhoberfläche wegzuleiten und so einen festeren Griff zu erhalten
  • Passt sich für verbesserte Bewegungsfreiheit und Fingerfertigkeit an die Form der Hand an
  • Ideal für schnelle und präzise Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Beschichteter Bereich Handfläche, Finger
Bauweise Cut-and-Sewn-Aufbau
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Naturfarben
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Spezifisch
Latex Free Yes
Material Baumwolle
Produkttyp Tauchbeschichtete Handschuhe
Größe 10
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeuge, Maschinen/Anlagen und Metallverarbeitung
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Serie 40-400