Learn More
Ansell EDGE™ 40-400 Porous Nitrile Coated Medium Duty Cotton Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
10
Beschreibung
- Ergonomisch, leicht, flexibel und belastbar
- Die poröse Nitrilbeschichtung trägt dazu bei, das Öl von der Handschuhoberfläche wegzuleiten und so einen festeren Griff zu erhalten
- Passt sich für verbesserte Bewegungsfreiheit und Fingerfertigkeit an die Form der Hand an
- Ideal für schnelle und präzise Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Beschichteter Bereich | Handfläche, Finger |
Bauweise | Cut-and-Sewn-Aufbau |
Coating Material | Nitrilschaum |
Farbe | Naturfarben |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | Yes |
Material | Baumwolle |