Learn More
3-Methyl-1-Butanol, ACS-Reagenz, ≥98.5% Honeywell Riedel-de Haën™
ACS-Reagenz, ≥98.5 %
133.40 CHF - 253.52 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 123-51-3 |
---|---|
Summenformel | C5H12O |
Molekulargewicht (g/mol) | 88.15 |
MDL-Nummer | MFCD00002934 |
InChI-Schlüssel | PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Isoamylalkohol, Isopentylalkohol, Isobutyl-Carbinol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol |
PubChem CID | 31260 |
ChEBI | CHEBI:15837 |
IUPAC-Name | 3-Methylbutan-1-ol |
SMILES | CC(C)CCO |
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Chemische Identifikatoren
123-51-3 | |
88.15 | |
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N | |
31260 | |
3-Methylbutan-1-ol |
C5H12O | |
MFCD00002934 | |
Isoamylalkohol, Isopentylalkohol, Isobutyl-Carbinol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol | |
CHEBI:15837 | |
CC(C)CCO |
Spezifikation
3-Methyl-1-Butanol | |
-117 °C | |
130 °C | |
43 °C (109.4 °F) | |
C5H12O | |
MFCD00002934 | |
1718835 | |
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N | |
3-Methylbutan-1-ol | |
31260 | |
CHEBI:15837 | |
2 mmHg (20 °C) | |
ACS-Reagenz |
123-51-3 | |
0.809 g/ml bei 25 °C | |
1.2 bis 9 % (100 °F) | |
644 °F | |
(CH3)2CHCH2CH2OH | |
UN1105 | |
Isoamylalkohol, Isopentylalkohol, Isobutyl-Carbinol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol | |
CC(C)CCO | |
88.15 | |
3 (vs. Luft) | |
88.15 mol | |
≥ 98.5 % |
Sicherheit und Handhabung
P210-P261-P280-P304 + P340 + P312-P337 + P313-P403 + P235
H226-H315-H319-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Klasse 3 – PG 3 – Pentanole
missing translation for 'einecsNumber' : 204-633-5
missing translation for 'rtecsNumber' : EL5425000