Learn More
3-Methyl-1-Butanol, ACS-Reagenz, ≥98.5% Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-1-Butanol |
Schmelzpunkt | -117 °C |
Dichte | 0.809 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 130 °C |
Explosionsgrenze | 1.2 bis 9 % (100 °F) |
Flammpunkt | 43 °C (109.4 °F) |
Zündpunkt | 644 °F |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (CH3)2CHCH2CH2OH |
Menge | 500 ml |