Learn More
3-Methyl-1-Butanol, ACS-Reagenz, ≥98.5% Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15663620
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
ACS-Reagenz, ≥98.5 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-51-3
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00002934
InChI-Schlüssel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isoamylalkohol, Isopentylalkohol, Isobutyl-Carbinol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-Name 3-Methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-Butanol
Schmelzpunkt -117 °C
Dichte 0.809 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 130 °C
Explosionsgrenze 1.2 bis 9 % (100 °F)
Flammpunkt 43 °C (109.4 °F)
Zündpunkt 644 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH2OH
Menge 1 l
UN-Nummer UN1105
Beilstein 1718835
Dampfdichte 3 (vs. Luft)
Formelmasse 88.15 mol
Dampfdruck 2 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 98.5 %
Güte ACS-Reagenz