Learn More
2'-(Trifluormethyl)acetophenon, 97+ %, Thermo Scientific™
27.72 CHF - 206.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 17408-14-9 |
---|---|
Summenformel | C9H7F3O |
Molekulargewicht (g/mol) | 188.149 |
MDL-Nummer | MFCD00000378 |
InChI-Schlüssel | FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, o-trifluoromethylacetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-2-trifluoromethyl phenyl, o-trifluoromethyl benzoyl, 2-trifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2-trifluoromethyl benzene |
PubChem CID | 87095 |
IUPAC-Name | 1-[2-(Trifluormethyl)phenyl]ethanon |
SMILES | CC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11404953
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12248.03 |
1 g | N/A | ||||||
11414953
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12248.06 |
5 g | N/A | ||||||
11424953
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12248.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
17408-14-9 | |
188.149 | |
FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N | |
87095 | |
CC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F |
C9H7F3O | |
MFCD00000378 | |
2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, o-trifluoromethylacetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-2-trifluoromethyl phenyl, o-trifluoromethyl benzoyl, 2-trifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2-trifluoromethyl benzene | |
1-[2-(Trifluormethyl)phenyl]ethanon |
Spezifikation
2'- (Trifluoromethyl)acetophenone | |
15°C to 17°C | |
163°C to 165°C | |
Characteristic | |
1.4595 | |
2259035 | |
FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N | |
1-[2-(Trifluormethyl)phenyl]ethanon | |
87095 | |
≥97% |
17408-14-9 | |
1.255 | |
84°C (183°F) | |
C9H7F3O | |
MFCD00000378 | |
2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, o-trifluoromethylacetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-2-trifluoromethyl phenyl, o-trifluoromethyl benzoyl, 2-trifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2-trifluoromethyl benzene | |
CC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F | |
188.149 | |
188.15 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335-H227
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 241-434-2
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen