Learn More
2'-(Trifluormethyl)acetophenon, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11414953
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17408-14-9
Summenformel C9H7F3O
Molekulargewicht (g/mol) 188.149
MDL-Nummer MFCD00000378
InChI-Schlüssel FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, o-trifluoromethylacetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-2-trifluoromethyl phenyl, o-trifluoromethyl benzoyl, 2-trifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 87095
IUPAC-Name 1-[2-(Trifluormethyl)phenyl]ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'- (Trifluoromethyl)acetophenone
Schmelzpunkt 15°C to 17°C
Dichte 1.255
Siedepunkt 163°C to 165°C
Flammpunkt 84°C (183°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.4595
Menge 5 g
Beilstein 2259035
Formelmasse 188.15
Reinheit (%) ≥97%