Learn More
2'-(Trifluormethyl)acetophenon, 97+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'- (Trifluoromethyl)acetophenone |
Schmelzpunkt | 15°C to 17°C |
Dichte | 1.255 |
Siedepunkt | 163°C to 165°C |
Flammpunkt | 84°C (183°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.4595 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2259035 |
Formelmasse | 188.15 |