missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XPNPEP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

136.48 CHF - 385.92 CHF

Spezifikation

Antigen XPNPEP1
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16837183
Unterlagen ansehen
Proteintech
10661-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16827183
Unterlagen ansehen
Proteintech
10661-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes the cytosolic form of a metalloaminopeptidase that catalyzes the cleavage of the N-terminal amino acid adjacent to a proline residue. The gene product may play a role in degradation and maturation of tachykinins, neuropeptides, and peptide hormones. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation

Spezifikation

XPNPEP1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
O54975, Q6P1B1, Q9NQW7
170750, 170751, 7511
XPNPEP1 Fusion Protein Ag1015
Primary
-20°C
XPNPEP1
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Cytosolic aminopeptidase P, SAMP, Soluble aminopeptidase P, X Pro aminopeptidase 1, Xaa Pro aminopeptidase 1, XPNPEP, XPNPEP1, XPNPEPL, XPNPEPL1, XPP1
Xpnpep1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt