Learn More
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Replacement Parts for Whatman™ GV 025 Series Vacuum Filtration Manifolds. Includes flasks, supports, funnels, frits, centering rings, and clamps.
37.70 CHF - 193.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Modell | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Modell | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17819991
|
Cytiva
10441002 |
Manifold Base | GV 025/0/02 | Manifold Model GV 025/0 (11349274) |
70.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11314924
|
Cytiva
10441203 |
Erlenmeyerkolben | GV 025/2/08 | Verteilermodell GV 025/2 |
110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11354914
|
Cytiva
10441001 |
Trichter | GV 025/0/01 | Verteilermodell GV 025/0 |
109.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11304924
|
Cytiva
10441201 |
Basis für Manifold | GV 025/2/02 | Verteilermodell GV 025/2 |
193.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11924556
|
Cytiva
10441004 |
Zentrierring | GV 025/0/05 | Verteilermodell GV 025/0 |
37.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11374914
|
Cytiva
10441003 |
Fritte | GV 025/0/03 | Verteilermodell GV 025/0 |
67.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11394914
|
Cytiva
10441005 |
Klammer | GV 025/0/06 | Verteilermodell GV 025/0 | N/A | ||||
Beschreibung
- Description: Replacement Part for GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Spezifikation
Vacuum Filtration |