Learn More
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Replacement Parts for Whatman™ GV 025 Series Vacuum Filtration Manifolds. Includes flasks, supports, funnels, frits, centering rings, and clamps.
Marke: Cytiva 10441005
Beschreibung
Whatman Vakuumfiltergeräte aus Glas mit Glasfrittenfilter, Gummistopfenanschluss und Membranfilterzubehör sind chemisch beständig gegen die meisten wässrigen, organischen, sauren und ätzenden Lösungen. Sie sind autoklavierbar und können bis zu 200 °C verwendet werden.
- GV 025/0/06: Federklemme für 60 ml-Vakuumfiltrationseinheit
- GV 100/0/06: Verschlussklemme mit Silikon-O-Ring für 500 ml-Vakuumfiltrationseinheit
Spezifikation
Verteilermodell GV 025/0 | |
GV 025/0/06 | |
200 °C |
Vakuumfiltration | |
392 °F | |
Klammer |